Läs mer
Dioctyldilauryltin ( >90 %), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dioctyldilauryltin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C12H24O2.2C8H17.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-5-7-8-6-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-8H2,2H3;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 744.5079 |