Läs mer
Dioctyloxotin >90 %, TRC
Produktkod. 30378340
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30378340 50 g
1 options
Produktkod. 30378340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD68156550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dioctyloxotin
CAS 870-08-6
Molekylformel C16H34OSn
Kvantitet 50 g
Synonym Irgastab T 161, NSC 140743, Neostann U 800P, Stann OO, U 800, U 800 (heat stabilizer), Di-n-octyltin oxidel Dioctyloxostannane, DOTO (dioctyltin oxide), DOTO
InChI formel InChI=1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
LEDER CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
IUPAC-namn dioctyl(oxo)tin
Molekylvikt (g/mol) 361.15
Formel vikt 362.1632