missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dioctyltin Mercaptoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dioctyltin Mercaptoacetate |
| CAS | 15535-79-2 |
| Molekylformel | C18 H36 O2 S Sn |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C8H17.C2H4O2S.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;3-2(4)1-5;/h2*1,3-8H2,2H3;5H,1H2,(H,3,4);/q;;;+2/p-2 |
| LEDER | CCCCCCCC[Sn]1(CCCCCCCC)OC(=O)CS1 |
| IUPAC-namn | 2,2-dioctyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 435.252 |
| Formel vikt | 436.146 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?