Läs mer
Dioctyltin oxide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31447972
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31447972 500 g
31442160 25 g
31443911 100 g
31437928 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31447972 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD125733500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dioctyltin oxide
CAS 870-08-6
Molekylformel C16H34OSn
MDL-nummer MFCD00013839
Kvantitet 500 g
LEDER CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 361.15
Procent renhet 98%