missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dioctyltin oxide, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 32238313
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32238313 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 32238313 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8035440025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dioctyltin oxide
CAS 870-08-6
Kokpunkt 230°C (1013 hPa)
Flampunkt 70°C
Kvantitet 25 g
Synonym Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane, Dioctyltin oxide
Molekylvikt (g/mol) 361.15
Kvalitet Not Available
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.