Läs mer
Dioctyltin Oxide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 870-08-6 |
| Kokpunkt | 230°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00013839 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane, Dioctyltin oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.15 |
| Kvalitet | Research |