missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diolein,> 99 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11451032 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451032 50 mg 50mg
11461032 100 mg 100mg
11471032 500 mg 500mg
11481032 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11451032 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219515150

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 25637-84-7
Molekylformel C39H72O5
Synonym Glycerol-1, 2-and-1, 3-dioleate

Spezifikation

Kemiskt namn eller material Diolein
Färg Färglös
Densitet 0.921g/mL
Analysprocentintervall ∽ 99%
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 621
Procent renhet >99%
Fysisk form Frozen Liquid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.