Läs mer
Diolein,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481032 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481032 1 g 1g
11451032 50 mg 50mg
11461032 100 mg 100mg
11471032 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11481032 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219515191
Kemiska identifierare
CAS 25637-84-7
Molekylformel C39H72O5
Synonym Glycerol-1, 2-and-1, 3-dioleate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diolein
Färg Färglös
Densitet 0.921g/mL
Analysprocentintervall ∽ 99%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 621
Procent renhet >99%
Fysisk form Frozen Liquid