Läs mer
Applied Biosystems™ Diomni™ Programvara för Diomni Enterprise RUO
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems Diomni Mjukvara är en avancerad webbläsarbaserad applikation utformad för att digitalt integrera realtids-PCR (qPCR)-system. Den stödjer planering av en extraktionskörning, körning av ett qPCR-test, granskning av tolkande resultat och QC-kontroller samt publicering av rapporter. Diomni Mjukvara kan distribueras på ett lokalt nätverk för att möjliggöra centraliserad datahantering och rollbaserad åtkomst.
Köpet inkluderar en Enterprise-licens som låser upp ytterligare funktioner. Denna licens måste förnyas i slutet av licensperioden för att behålla tillgången till Enterprise-funktionerna.
Funktioner i programvaran Diomni inkluderar:
- Avancerade resultattolkningsmöjligheter
- Omfattande automatiserade kvalitetskontroller (QC)
- Integrerat bibliotek för prov- och reagensspårning
- Anslutning till laboratorieinformationssystem (LIS) och laboratorieinformationshanteringssystem (LIMS) för effektiv mottagning av testorder och överföring av resultat
- Koppla in och starta körningar på 7 QuantStudio Pro och QuantStudio 5 realtids PCR-system och får automatiskt resultat efter att körningen är klar
- Importera äldre körfiler från andra Applied Biosystems realtids-PCR-instrument för att se resultat och tillämpa tolkningsregler
- Skalbar användarhantering som stödjer ett obegränsat antal användare
- Förbättrade verktyg för datahantering och arbetsflödesoptimering, inklusive automatiserade kvalitetskontrollkontroller, provspårning och LIS/LIMS-integration
- Stöd för användare att upprätthålla efterlevnad av 21 CRF del 11 med SAE:s administratörskonsolprogramvara
Avancerade körmallar för standardiserade tester
Diomni Mjukvara erbjuder avancerade körmallar (ADF) som avsevärt förbättrar standardiseringen och minskar användarfel på flera platser och laboratorier. Dessa mallar möjliggör låsning av testparametrar, vilket säkerställer konsekvens mellan olika användare.
Mjukvaran stödjer ett brett spektrum av applikationer, inklusive närvaro/frånvaro, standardkurva, relativ kvantifiering, smältning och genotypning. Dessutom möjliggör systemet konfiguration av tolkningsregler för resultat, vilket möjliggör exakt bestämning av stickprovsresultat. Avancerade alternativ som delta Cq för grupperade mål i närvaro-/frånvarotester, definition av Cq-intervall för gråzoner och kvalitetskontrollinställningar baserade på kurvkvalitet ger användarna omfattande analytiska möjligheter.
Centraliserad installation för effektiv flotthantering
Installationsprocessen Diomni för mjukvara är utformad för optimal effektivitet och tillgänglighet. En engångsinstallation på plats på en central plats i ett lokalt nätverk (LAN) möjliggör sömlös flotthantering. Denna konfiguration tillåter användare att initiera qPCR-körningar på flera nätverksanslutna instrument samtidigt. Det finns dock ingen begränsning på antalet nätverksanslutna användare som kan få tillgång till den delade databasen över labbnätverket, vilket underlättar samarbetsforskning och effektiviserar verksamheten.
Omfattande arbetsflödesstöd
Diomni Mjukvaran ger omfattande arbetsflödesstöd och vägleder användare genom varje steg i den experimentella processen. Mjukvaran hjälper till med planering av extraktionskörningar, genomförande av qPCR-tester, granskning av tolkande resultat och kvalitetskontroller samt generering och publicering av rapporter. Detta kompletta stöd säkerställer ett smidigt och effektivt experimentellt arbetsflöde, vilket minskar risken för fel och ökar den totala produktiviteten.
Förbättrad funktionalitet med internetuppkoppling
Även om Diomni mjukvara fungerar effektivt utan internetanslutning, blir ytterligare funktioner tillgängliga när den är uppkopplad. Dessa inkluderar tillgång till en databas för dokumentnedladdningar, automatiserad licensförny och möjligheten att kontakta fjärrsupport via Smart Help. För en omfattande översikt av konfigurationsalternativen uppmanas användare att se anslutningsbroschyren. Denna flexibilitet gör det möjligt för laboratorier att anpassa sin utrustning efter sina specifika behov och säkerhetskrav.
Spezifikation
Spezifikation
| Programvarukompatibilitet | QuantStudio 7 Pro och QuantStudio 5, Windows 11 eller Windows 10, SAE Administrator Console v3 eller SAE Administrator Console Dx v1.2 |
| Produkttyp | Mjukvara |
| Licens | 3 år |
| Kvantitet | 1 st. |