Läs mer
Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S oligonukleotidkolonner
Produktkod. 11371893
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11371893 150 mm Varje
1 options
Produktkod. 11371893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 066766
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-03-2027
Använd en stark anjonbytarkolonn med Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S oligonukleotidkolonn som ger exceptionellt hög upplösning för rening av oligonukleotider.
Använd en stark anjonbytarkolonn med Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S oligonukleotidkolonn som ger exceptionellt hög upplösning för rening av oligonukleotider.
  • Exceptionellt hög kapacitet ger exceptionellt högt utbyte med hög renhet
  • Förfinad selektivitet för hög upplösning av oligonukleotidrening i laboratorieskala genom anjonbyteskromatografi
  • Kompatibel med högt pH, lösningsmedel och höga temperaturer
  • Tryck och kemiskt stabilt monolitstöd belagt med funktionaliserade latexnanopärlor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Basmaterial SAX-1 S
Sänghöjd 130 mm
Sängvolym 2.5 mL
Kolumntyp Analytisk kolonn
Beskrivning Längd: 150 mm; ID: 5,0 mm
Kolumnkemi Kvartär amin
Flödeshastighet 3 ml/min.
För användning med (applikation) Anjonbyteskromatografi, oligonukleotidrening, Nukleinsyra/anjonbyte
Max. Tryck 1500 psi (100 bar)
Produktlinje Monolit
Stationär fas Kvartär amin
Typ Bio-LC
Kvantitet Varje
Lösningsmedel De vanligaste organiska lösningsmedlen
Temperatur (metrisk) Max 85 °C
Längd (metrisk) 150 mm
Diameter (metrisk) 5 mm
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.