Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ Fused Silica Tubing
Produktkod. 11312143 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
10 μm
20μ m  ± 3 μm 
25 μm
30 μm
50μ m
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Längd (metrisk):
2,5 m
5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11312143
Brand: Thermo Scientific™ 160616
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing ger utmärkt kemisk hållbarhet och tröghet.
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing ger utmärkt kemisk hållbarhet och tröghet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC
Material Fused Silica
Typ Capillary Tubing
Längd (metrisk) 5 m
Diameter (metrisk) Inre 10 μm
Diameter (metrisk) Yttre 375 μm