Beskrivning
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing ger utmärkt kemisk hållbarhet och tröghet.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC |
| Material | Fused Silica |
| Längd (metrisk) | 5 m |
| Diameter (metrisk) Inre | 50μ m |
| Diameter (metrisk) Yttre | 280μ m |
| Produktlinje | nanoLC |