Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ Fused Silica Tubing
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
10 μm
20μ m ± 3 μm
25 μm
30 μm
50μ m
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Längd (metrisk):
2,5 m
5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing ger utmärkt kemisk hållbarhet och tröghet.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC |
| Material | Fused Silica |
| Typ | Kapillärrör |
| Längd (metrisk) | 5 m |
| Diameter (metrisk) Inre | 20μ m ± 3 μm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 280μ m ± 10μ m |
| Produktlinje | nanoLC |