Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 och NG1 IC kolumner
Produktkod. 11391703 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
Partikelstorlek:
5 μm
10 μm
Kolumntyp:
Analytisk
Blandat läge
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Kolumntyp Förpackningsstorlek
11391703 150 mm 4 mm 5 μm Analytisk Varje
11391693 250 mm 4 mm 10 μm Analytisk Varje
15520224 250 mm 2 mm 10 μm Blandat läge Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391703 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 039568
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-02-2027
Uppnå högeffektiva separationer av hydrofoba, joniserbara föreningar med dessa polymerbaserade, omvändfaskolonner.
Uppnå högeffektiva separationer av hydrofoba, joniserbara föreningar med Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm Analytisk& Vaktkolonner. Kolumnerna för jonpar eller jonundertryckande kromatografi, dessa polymerbaserade, omvändfaskolonner ger utmärkt upplösning och toppform. Förpackningen är en neutral, makroporös etylvinylbensenpolymer med stor yta tvärbunden med 55 % divinylbensen, vilket gör IonPac NS1-kolonner som är resistenta mot lösningsmedel, syror och baser samtidigt som det tillåter användning av elueringsmedel från pH 0 till 14.
Polymerbaserade kolumner för effektiva omvända fasseparationer
  • Idealisk för separation av stora molekyler som bär lokaliserade laddningar, såsom ytaktiva ämnen
  • Kan användas för traditionella polymera omvändfasapplikationer
  • Använd med jonparkromatografi för svåra separationer
  • Finns i 5 och μ10 m partikelstorlekar
Användning av nyckelapplikationer
IonPac NS1-kolonner för tillförlitlig separation av olika föreningar: alifatiska karboxylsyror med hög molekylvikt; Alkyl och aromatiska sulfater och sulfonater; Kvartära ammoniumjoner; Vattenlösliga vitaminer; Svaveloxider; Metallcyanidkomplex; Fenoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Analytisk
Tvärbindning 55%DVB
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med (applikation) Omvänd fas- eller jonparkromatografi
Hydrofobicitet Hög
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 5 μm
Stationär fas Etylvinylbensen/Divinylbensen
Typ Blandat läge
Formatera Standardborrning
Förpackningsmaterial Sfärisk, tvärbunden, makroporös polymer
pH 0 till 14
Lösningsmedel 1 till 100 % HPLC-lösningsmedel
Längd (metrisk) 150 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.