Beskrivning
Uppnå högeffektiva separationer av hydrofoba, joniserbara föreningar med Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm Analytisk& Vaktkolonner. Kolumnerna för jonpar eller jonundertryckande kromatografi, dessa polymerbaserade, omvändfaskolonner ger utmärkt upplösning och toppform. Förpackningen är en neutral, makroporös etylvinylbensenpolymer med stor yta tvärbunden med 55 % divinylbensen, vilket gör IonPac NS1-kolonner som är resistenta mot lösningsmedel, syror och baser samtidigt som det tillåter användning av elueringsmedel från pH 0 till 14.
- Idealisk för separation av stora molekyler som bär lokaliserade laddningar, såsom ytaktiva ämnen
- Kan användas för traditionella polymera omvändfasapplikationer
- Använd med jonparkromatografi för svåra separationer
- Finns i 5 och μ10 m partikelstorlekar
Använda IonPac NS1-kolonner för tillförlitlig separation av olika föreningar: alifatiska karboxylsyror med hög molekylvikt; Alkyl och aromatiska sulfater och sulfonater; Kvartära ammoniumjoner; Vattenlösliga vitaminer; Svaveloxider; Metallcyanidkomplex; Fenoler
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumntyp | Skydda |
| Flödeshastighet | 1 ml/min |
| För användning med (applikation) | Omvänd fas, jonparning, jondämpning |
| Max. Tryck | 300 psi (20 bar) |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| Produktlinje | ProPac |
| Stationär fas | Divinylbensen |
| Typ | Blandat läge |
| Formatera | Microbore |
| Förpackningsmaterial | Makroporös etylvinylbensenpolymer |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.