Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 μ5 m Analytisk& Vaktkolonner
Beskrivning
Få högpresterande analys av hydrofoba aminer och syror med hjälp av detektering av undertryckt konduktivitet med Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 kiseldioxidbaserade högeffektiva kolonner med omvänd fas. Denna kolonn är designad för mobilfasjonkromatografi (MPIC ) applikationer som använder elueringsmedel som innehåller: trifluorättiksyra (TFA), heptafluorsmörsyra (HFBA), hexansulfonsyra (HSA), oktansulfonsyra (OSA), tetrapropylammoium (TPA) borat, tetrabutylammonium (TBA) borat och natriumborat. De Dionex IonPac NS2-kolonn är också lämplig för konventionell vätskekromatografi (LC) med omvänd fas.
Huvudkolumnens funktioner inkluderar:
- Utmärkt upplösning
- Bra toppform
- Hög effektivitet
- Robust packad säng
Anjoner använder vanligtvis 5 –stycken 10mM natriumborat, 0,5 –stycken 5mM TPA eller TBA-borat pH 8 –9 framställda från borsyra och motsvarande hydroxid. Vid användning av gradientelution med en Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™ Anion Self-Regenereren Suppressor rekommenderar vi att man bibehåller konstant natrium/TBA-koncentration och varierar det organiska lösningsmedlet.
Katjoner använder vanligtvis 0,5 –10 mM TFA, HFBA, HSA eller OSA. När man använder gradienteluering med en Thermo Scientific™ Dionex™ CSRS™ katjon självregenererande suppressor rekommenderar vi att man bibehåller konstant syrakoncentration och varierar det organiska lösningsmedlet.
Lösningsmedelssammansättningen är begränsad baserat på suppressorns lösningsmedelskompatibilitet. Spola ut alla lösningsmedel ur suppressorn med DI-vatten innan du stänger av systemet. Se ljuddämparmanualer för detaljerade instruktioner och gränser för lösningsmedelskompatibilitet.
Ljuddämparens driftsriktlinjer- 4 mm Thermo Scientific™ Dionex™ AERS™ Anion Elektrolytiskt Regenererade Suppressorer, Suppressorer, Thermo Scientific™ Dionex CERS™ ASRS Dionex™ Katjonelektrolytiskt Regenererade Suppressorer och Dionex CSRS Suppressorer är kompatibla med ≤40 % acetonitril och kräver användning i externt vattenläge.
- Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ Anjondämpare MicroMembrane™ är kompatibla med alla lösningsmedelsförhållanden med 5 –stycken 50 mN svavelsyra vid 2 –stycken 10 ml/min.
- Thermo Scientific™ Dionex™ CMMS™ Katjonsuppressorer MicroMembrane™ är kompatibla med alla lösningsmedelsförhållanden med 20 –stycken 100 mM tetrabutylammoniumhydroxid vid 2 –stycken 10 ml/min.
- Se ljuddämparmanualer för detaljerade instruktioner och gränser för lösningsmedelskompatibilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumntyp | Skyddskolonn |
| Kolumnkemi | Polär inbäddad C18 |
| Flödeshastighet | 0,5 till 1,0 (rekommenderat) |
| För användning med (applikation) | Mobilfasjonkromatografi (MPIC) Tillämpningar |
| Max. Tryck | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Stationär fas | IonPac NS2 |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, högren, porös |
| pH | 2.0 till 9.5 |
| Porstorlek | 120 & Aring; |
| Visa mer |