Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 μ5 m Analytisk& Vaktkolonner
Produktkod. p-6162060
Längd (metrisk):
35 mm
250 mm
Kolumntyp:
Analytisk kolonn
Guard Column
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15550244
Brand: Thermo Scientific™ 088786
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställ Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 kiseldioxidbaserad, högeffektiv, omvänd faskolonn för separation av laddade analyter med hjälp av mobilfasjonkromatografi (MPIC ) med undertryckt konduktivitetsdetektion.
Få högpresterande analys av hydrofoba aminer och syror med hjälp av detektering av undertryckt konduktivitet med Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 kiseldioxidbaserade högeffektiva kolonner med omvänd fas. Denna kolonn är designad för mobilfasjonkromatografi (MPIC ) applikationer som använder elueringsmedel som innehåller: trifluorättiksyra (TFA), heptafluorsmörsyra (HFBA), hexansulfonsyra (HSA), oktansulfonsyra (OSA), tetrapropylammoium (TPA) borat, tetrabutylammonium (TBA) borat och natriumborat. De Dionex IonPac NS2-kolonn är också lämplig för konventionell vätskekromatografi (LC) med omvänd fas.
MPIC är en metod i vilken ett jonparande medel i eluenten förbättrar retentionen för laddade analyter på en hydrofob kolonn, och sedan avlägsnas av suppressorn för att tillhandahålla selektiv, känslig detektion av analyterna. För analys av katjoner är heptafluorsmörsyra ett sådant medel som är mottagligt för suppression.
De viktigaste kolumnfunktionerna inkluderar:
  • Utmärkt upplösning
  • Bra toppform
  • Hög effektivitet
  • Robust packad säng
Eluent Operationella riktlinjer
Anjoner använder vanligtvis –5 10 mM natriumborat, –0,5 5 mM TPA eller TBA-borat pH 8 –9 framställt av borsyra och motsvarande hydroxid. Vid användning av gradienteluering med en Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™ Anjon självregenererande dämpare, vi rekommenderar att bibehålla konstant natrium/TBA-koncentration och variera det organiska lösningsmedlet.
Katjoner använder vanligtvis 0,5 –10 mM TFA, HFBA, HSA eller OSA. Vid användning av gradienteluering med en Thermo Scientific™ Dionex™ CSRS™ Katjonsjälvregenererande dämpare, vi rekommenderar att bibehålla konstant syrakoncentration och variera det organiska lösningsmedlet.
Lösningsmedelssammansättningen är begränsad baserat på lösningsmedelskompatibiliteten hos suppressorn. Spola ut alla lösningsmedel ur suppressorn med DI-vatten innan du stänger av systemet. Se dämparmanualerna för detaljerade instruktioner och gränser för lösningsmedelskompatibilitet.
Driftsriktlinjer för suppressor
  • De 4 mm Thermo Scientific™ Dionex™ AERS™ Anjon elektrolytiskt regenererade dämpare, Dionex ASRS undertryckare, Thermo Scientific™ Dionex™ CERS™ Katjonelektrolytiskt regenererade dämpare, och Dionex CSRS dämpare är kompatibla med≤ 40 % acetonitril och kräver drift i externt vattenläge.
  • Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ Anjon MicroMembrane™ Dämpare är kompatibla med alla lösningsmedelsförhållanden med –5 50 mN svavelsyra vid 2 10 –mL/min.
  • Thermo Scientific™ Dionex™ CMMS™ Katjon MicroMembrane™ Dämpare är kompatibla med alla lösningsmedelsförhållanden med –20 100 mM tetrabutylammoniumhydroxid vid 2 10 –mL/min.
  • Se dämparmanualerna för detaljerade instruktioner och gränser för lösningsmedelskompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Analytisk kolonn
Kolumnkemi Polar-inbäddad C18
Flödeshastighet 0,5 till 1,0 (rekommenderas)
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 5 μm
Stationär fas IonPac NS2
Förpackningsmaterial Sfärisk, hög renhet, porös
pH 2,0 till 9,5
Porstorlek 120 &‌Aring;
Kvantitet Varje
Lösningsmedel Kompatibel med 0 till 100 % vattenhaltiga elueringsmedel. Kompatibel med de flesta HPLC-lösningsmedel, förutom THF 20% max.
Ytarea 300 m² /g
Temperatur (metrisk) 20 °C till 35 °C
Längd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad