Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ MAbPac ™SCX-10 jonbyteskolonner
Produktkod. 15530244
Change view
Inkluderar:
1 parti harts
3 massor av harts
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15530244 3 massor av harts Varje
15520244 1 parti harts Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15530244 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 088783
Beräknad leverans: 14-01-2027
För högupplöst separation och analys av monoklonala antikroppsvarianter
  • Oöverträffade högupplösta separationer
  • Exceptionellt hög effektivitet
  • Högsta upplösning av monoklonala antikroppsvarianter
  • Oöverträffad kolumn-till-kolumn och parti-till-lot-reproducerbarhet
  • Hydrofoba interaktioner elimineras
  • Utmärkt för stabilitetstestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bio-LC
Inkluderar 3 massor av harts