Läs mer
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 HPLC-kolonner
Produktkod. 11391713 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11391713 50 mm Varje
11381713 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391713 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 042151
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-01-2027
För att optimera separationer av hydrofoba och halogenerade anjoner, använd denna lösningsmedelskompatibla anjonbytarkolonn.
För att optimera separationer av hydrofoba och halogenerade anjoner, använd Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100 kolumn. Denna polymerbaserade anjonbytarkolonn är lösningsmedelskompatibel och stabil över hela pH-intervallet 1-14. Lösningsmedel kan användas för att påverka selektiviteten, solubilisera annars olösliga prover och för att avlägsna föroreningar för att förlänga kolonnens livslängd. De OmniPac PAX-100-kolonn är särskilt väl lämpad för analys av större organiska syror, inklusive alkylbensensulfonater, aromatiska syror, barbiturater, polyfosfater, inositolfosfater, tiocyanat, tiosulfat och jodat.
  • Består av ett lösningsmedelskompatibelt polymerbaserat mikroporöst substrat agglomererat med ett latexpärlskikt som bär anjonbytarfunktionaliteten
  • Jonbyteskapacitet på cirka 40 μekv/kolonn
  • 100 % lösningsmedelskompatibel och bör alltid köras med minst 1 % organiskt lösningsmedel i den mobila fasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Blandat läge
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med (applikation) Omvänd fas och jonbyte
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 8.5μ m
Stationär fas Alkanol kvartär amin
Förpackningsmaterial Sfärisk, mikroporös polymer
pH 0 till 14
Porstorlek 60Å
Kvantitet Varje
USP typ L46
Längd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.