Läs mer
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500 HPLC-kolonner
Produktkod. 11311723 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11311723 50 mm Varje
11301723 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311723 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 042153
Beräknad leverans: 29-01-2027
När du behöver separera anjoniska och neutrala arter i en enda körning, använd denna lösningsmedelskompatibla kolonn med blandat läge.
När du behöver separera anjoniska och neutrala arter i en enda körning, använd Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500 kolumn. Med anjonbytes- och omvändfasegenskaper är denna polymerbaserade mixed-mode-kolonn lösningsmedelskompatibel och stabil över hela pH-intervallet 1-14. Lösningsmedel kan användas för att påverka selektiviteten såväl som för att avlägsna föroreningar för att förlänga kolonnens livslängd. De OmniPac PAX-500-kolonn är idealisk för analys av ett brett spektrum av föreningar.
De OmniPac PAX-500-kolonn är idealisk för analys av alkoholer, alkanolaminer, antihistaminer, antiinflammatoriska medel, aromatiska syror, oorganiska syror, peptider, puriner och pyrimidiner, sulfonamider, sulfonerade anjoniska ytaktiva ämnen och vattenlösliga vitaminer.
  • Makroporös hydrofob kärna ger omvänd fasretention och är belagd med ett anjonbytande latexpärllager för anjonbytesretention
  • Jonbyteskapacitet på cirka 40 μekv/kolonn
  • 100 % lösningsmedelskompatibel och bör alltid köras med minst 1 % organiskt lösningsmedel i den mobila fasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Blandat läge
För användning med (applikation) Omvänd fas och jonbyte
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 8.5μ m
Stationär fas Alkanol kvartär amin
Förpackningsmaterial Sfärisk, mikroporös polymer
pH 0 till 14
Porstorlek 1200Å
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
USP typ L50
Längd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.