Läs mer
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500 HPLC-kolonner
Produktkod. p-6159564 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11301723
Brand: Thermo Scientific™ 042152
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
När du behöver separera anjoniska och neutrala arter i en enda körning, använd denna lösningsmedelskompatibla kolonn med blandat läge.
När du behöver separera anjoniska och neutrala arter i en enda körning, använd Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500 kolumn. Med anjonbytes- och omvändfasegenskaper är denna polymerbaserade mixed-mode-kolonn lösningsmedelskompatibel och stabil över hela pH-intervallet 1-14. Lösningsmedel kan användas för att påverka selektiviteten såväl som för att avlägsna föroreningar för att förlänga kolonnens livslängd. De OmniPac PAX-500-kolonn är idealisk för analys av ett brett spektrum av föreningar.
De OmniPac PAX-500-kolonn är idealisk för analys av alkoholer, alkanolaminer, antihistaminer, antiinflammatoriska medel, aromatiska syror, oorganiska syror, peptider, puriner och pyrimidiner, sulfonamider, sulfonerade anjoniska ytaktiva ämnen och vattenlösliga vitaminer.
  • Makroporös hydrofob kärna ger omvänd fasretention och är belagd med ett anjonbytande latexpärllager för anjonbytesretention
  • Jonbyteskapacitet på cirka 40 μekv/kolonn
  • 100 % lösningsmedelskompatibel och bör alltid köras med minst 1 % organiskt lösningsmedel i den mobila fasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumntyp Blandat läge
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med (applikation) Omvänd fas och jonbyte
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 8.5μ m
Stationär fas Alkanol kvartär amin
Förpackningsmaterial Sfärisk, mikroporös polymer
pH 0 till 14
Porstorlek 1200Å
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
USP typ L50
Längd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.