Läs mer
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500 HPLC-kolonner
Produktkod. 11351723 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11351723 50 mm Varje
11331723 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351723 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 042195
Beräknad leverans: 16-11-2026
Separera katjoniska och neutrala arter i en enda körning med hjälp av denna lösningsmedelskompatibla kolonn med blandat läge.
Separera katjoniska och neutrala analyter i en enda körning genom att använda Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500 kolumner. Med katjonbytes- och omvändfasegenskaper är denna polymerbaserade mixed-mode-kolonn lösningsmedelskompatibel och stabil över hela pH-intervallet 1-14. Lösningsmedel kan användas för att påverka selektiviteten såväl som för att avlägsna föroreningar för att förlänga kolonnens livslängd.
Denna kolumn är idealisk för att analysera ett brett spektrum av föreningar inklusive adrenerga, alkoholer, aniliner, antidepressiva medel, antiinflammatoriska medel, pläteringsmedel för badbad, cefalosporiner, fläckar och färgämnen, herbicider, nukleotider och nukleosider, peptider, sulfonamider och vattenlösliga vitaminer.
  • Makroporös hydrofob kärna ger omvänd fasretention och är belagd med ett katjonbyteslatexpärllager för katjonbytesretention
  • Jonbyteskapacitet på cirka 120μ ekv/kolumn
  • 100 % lösningsmedelskompatibel och bör alltid köras med minst 1 % organiskt lösningsmedel i den mobila fasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Blandat läge
För användning med (applikation) Omvänd fas och jonbyte
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 8.5μ m
Stationär fas Sulfonsyra
Förpackningsmaterial Sfärisk, mikroporös polymer
pH 0 till 14
Porstorlek 1200Å
Kvantitet Varje
USP typ L50
Längd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.