Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II Ba-kassetter
Beskrivning
Ta bort höga koncentrationer av sulfat från provmatriser. Förbättra jonkromatografi (IC) prestanda och underlätta lågnivåjonanalys. Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II Ba-kassetter är en off-line provberedningsteknik som använder ett styrenbaserat sulfonsyraharts i bariumform för att eliminera dessa matrisinterferenser och förbättra prestanda för jonkromatografi (IC). Använd dem ensamma eller i serie, eller förbehandla upp till 12 prover parallellt med hjälp av tillvalet Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ Sample Prep Station.
Lös svåra applikationsproblem
- Öka känsligheten, sänk baslinjerna och få bättre separationer
- Uppnå reproducerbara spårnivåbestämningar i koncentrerade matriser
- Öka livslängden för dina analytiska kolumner
- Används för ett brett spektrum av matriser tack vare bred pH-stabilitet
- Stöder applikationer med val av 1cc och 2,5cc format, såväl som sprutcylinderformat för robotbehandling (anpassad beställning)
Lätt att använda, läckagefri
- Läckagefri patron utan kanaler
- Snabba, säkra Luer-inloppsanslutningar
- Skickas med ett analyscertifikat som verifierar kapacitet, prestanda och renlighet
- Använd den valfria Dionex OnGuard provförberedande station och OnGuard provförbehandlingskassetter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ba; 2,5 cc |
| För användning med (applikation) | Avlägsnande av höga koncentrationer av sulfat |
| För användning med (utrustning) | Dionex OnGuard Sample Prep Station |
| Material | Styrenbaserat, sulfonsyraharts i bariumform |
| Volym (metrisk) | 2,5 ml |
| Kvantitet | 1 |
| Produktlinje | OnGuard |