Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H patroner
Produktkod. 11331753
Change view
Kvantitet:
1
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331753 1 Paket med 48
1 options
Produktkod. 11331753 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 057086
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Ta bort jordalkalimetaller, övergångsmetaller och neutralisera starkt alkaliska prover för att förbättra IC-prestanda och underlätta spåranalyser. Förbehandla upp till 12 prover parallellt.
Ta bort höga halter av alkaliska jordartsmetaller och övergångsmetaller från provmatriser och neutralisera starkt alkaliska prover som natriumhydroxid eller natriumkarbonat. Karbonat kan sedan avlägsnas genom spridning av provet. De Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H Cartridge är en off-line provberedningsteknik som eliminerar dessa matrisinterferenser för att förbättra prestanda för jonkromatografi (IC) och underlätta jonanalys på låg nivå. Använd dem ensamma eller i serie, eller förbehandla upp till 12 prover parallellt med hjälp av tillvalet Thermo Scientific Dionex OnGuard Sample Prep Station.
Patroner använder ett 16 % tvärbundet, styrenbaserat sulfonsyraharts i väteform med hög selektivitet för multivalenta katjoner som kalcium och övergångsmetaller.
Lös svåra applikationsproblem
  • Öka känsligheten, sänka baslinjerna och få bättre separationer genom att ta bort fenoler, metaller, katjoner, anjoner, hydrofoba ämnen och mer
  • Uppnå reproducerbara spårnivåbestämningar i koncentrerade matriser
  • Öka livslängden för dina analytiska kolumner
  • Används för ett brett spektrum av matriser tack vare bred pH-stabilitet
  • Stöder applikationer med val av 1cc och 2,5cc format, såväl som sprutcylinderformat för robotbehandling (anpassad beställning)
Lätt att använda, läckagefri
  • Läckagefri patron utan kanaler
  • Snabba, säkra Luer-inloppsanslutningar
Prestanda garanteras
  • Skickas med ett analyscertifikat som verifierar kapacitet, prestanda och renlighet
Förbehandla 12 prover samtidigt
  • Använd den valfria Dionex OnGuard provförberedande station och OnGuard provförbehandlingskassetter
Specifikationer
Beskrivning H; 2.5 cc
För användning med (applikation) Avlägsnande av höga nivåer av alkalisk jord och övergångsmetaller från provmatriser
För användning med (utrustning) Dionex OnGuard Sample Prep Station
Material Tvärbunden, styrenbaserad, sulfonsyraharts i väteform
Volym (metrisk) 2.5 mL
Kvantitet 1
Produktlinje OnGuard