Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Ärmar
Produktkod. 11382163 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Anslutningar med fusionerade kiselrör
Förbindelser med Microtight Union
Diameter (metrisk) Yttre:
30 μm
280 μm
280μ m
360μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11382163 Förbindelser med Microtight Union 360μ m Paket med 10
11372133 Anslutningar med fusionerade kiselrör 280 μm Paket med 5
11382133 Anslutningar med fusionerade kiselrör 30 μm Paket med 5
11352173 Förbindelser med Microtight Union 280μ m Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11382163 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 161405
Beräknad leverans: 11-11-2026
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Ärmarna är precisionsskurna och polerade.
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Ärmarna är precisionsskurna och polerade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning För mikrotät förening; 360 um OD
För användning med (utrustning) Förbindelser med Microtight Union
Diameter (metrisk) Yttre 360μ m
Produktlinje nanoLC