Description
Thermo Scientific™ Dionex Speciellt formulerad PTFE-slang används som anslutning för smält kiseldioxidslang (nano och lock LC).
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 250 um ID; Lågt tryck |
| För användning med (utrustning) | Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System |
| Produktlinje | nanoLC |