Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ Ultralåg dödvolymunion
Produktkod. 11392133 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Nano ES
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11392133 Nano ES Varje
1 options
Produktkod. 11392133 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 160494
Beräknad leverans: 23-11-2026
Thermo Scientific™ Ultra-Low Dead Volume Union är för nanoelektrosprayjonisering.
Thermo Scientific™ Ultra-Low Dead Volume Union är för nanoelektrosprayjonisering.
  • Dödvolym av< 7nL
  • Med två muttrar och två hylsor
  • ID: 1/16 tum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Union
För användning med (utrustning) Nano ES
Diameter (engelska) Yttre 1/16 tum.
Produktlinje nanoLC