Läs mer
Thermo Scientific™ Dionex™ Zero Dead Volume Fitting
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (engelska) Yttre:
1/16 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Dionex Zero Dead Volume Fittings are for older generation nano and capillary LC systems.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Zero dead volume fitting |
| För användning med (applikation) | Chromatography |
| Typ | Fittings |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/16 tum |
| Produktlinje | nanoLC |