Läs mer
Dioscin, MedChemExpress
Produktkod. 16404767
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16404767 50 mg
16498868 10 mg
16491308 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16404767 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0124
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dioscin(CCRIS 4123; Collettiside III) is a natural steroid saponin derived from several plants, showing potent anti-cancer effect against a variety of tumor cell lines.
Dioscin(CCRIS 4123
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dioscin
CAS 19057-60-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C45H72O16
Kvantitet 50 mg
Synonym Collettiside III CCRIS 4123
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (115.07 mM)
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@]3([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@](O[C@@H]4CC5=CC[C@]([C@]([H])(C[C@@]6([H])[C@]7([H])[C@H](C)[C@]8(OC[C@H](C)CC8)O6)[C@]7(C)CC9)([H])[C@@]9([H])[C@@]5(C)CC4)([H])O[C@@H]2CO)[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 869.04
Formel vikt 869.04
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease