missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dioscin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dioscin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H72O16/c1-19-9-14-45(54-18-19)20(2)30-28(61-45)16-27-25-8-7-23-15-24(10-12-43(23,5)26(25)11-13-44(27,30)6)57-42-39(60-41-36(52)34(50)32(48)22(4)56-41)37(53)38(29(17-46)58-42)59-40-35(51)33(49)31(47)21(3)55-40/h7,19-22,24-42,46-53H,8-18H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1 |
| Formel vikt | 868.482 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?