Läs mer
Diosgenin
Produktkod. 15463649
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463649 5 g 5g
15473649 25 g 25g
15483649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60976.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 512-04-9 | C27H42O3 | 414.63 g/mol
Diosgenin är prekursorn för semisyntesen av progesteron som i sin tur användes i tidiga kombinerade p-piller. Den omodifierade steroiden har östrogen aktivitet och kan minska nivån av serumkolesterol. Diosgenin har använts i traditionell medicin som ett medel mot hyperkolesterolemi, antihypertriacylglycerolemi, antidiabetes och antihyperglykemi. Diosgenin är en steroid sapogenin som används i semi-syntesen av pregnenolon, kortison och progesteron. Diosgenin har östrogen aktivitet och kan minska nivån av serumkolesterol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diosgenin är förstadiet för semisyntesen av progesteron som i sin tur användes i tidiga kombinerade p-piller. Den omodifierade steroiden har östrogen aktivitet och kan minska nivån av serumkolesterol. Diosgenin har använts i traditionell medicin som ett medel mot hyperkolesterolemi, antihypertriacylglycerolemi, antidiabetes och antihyperglykemi. Diosgenin är en steroid sapogenin som används i semi-syntesen av pregnenolon, kortison och progesteron. Diosgenin har östrogen aktivitet och kan minska nivån av serumkolesterol.
Löslighet
Lösligt i kloroform (50 mg/ml), etanol (83 mg/ml vid °25 C), vatten (< 1 mg/ml °vid 25 C), DMSO (< 1 mg/ml vid °25°C) och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 512-04-9
Molekylformel C27H42O3
Molekylvikt (g/mol) 414.63
MDL-nummer MFCD00016887,MFCD01002142
InChI-nyckel WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Synonym 3-beta-Hydroxy-5-spirostene; Nitogenin
PubChem CID 46783391
IUPAC-namn (1'S,2R,2'S,4'S,5R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'R,16'S)-5,7',9',13'-tetrametyl-5'-o xaspiro[oxan-2,6'-pentacyklo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]ikosan]-18'-en-16'-ol
LEDER C[C@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@]11CC[C@@H](C)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diosgenin
Smältpunkt 200°C to 206°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 94582
Merck Index 14,3295
Löslighetsinformation Soluble in chloroform (50mg/ml),ethanol (83mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and methanol.
Formel vikt 414.63
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.