Läs mer
Diosmetin 3’,7-Diglucuronide (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diosmetin 3',7-Diglucuronide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H28O18/c1-41-12-3-2-8(4-14(12)44-28-22(36)18(32)20(34)24(46-28)26(39)40)13-7-11(30)16-10(29)5-9(6-15(16)43-13)42-27-21(35)17(31)19(33)23(45-27)25(37)38/h2-7,17-24,27-29,31-36H,1H3,(H,37,38)(H,39,40)/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,27-,28-/m0/s1 |
| Formel vikt | 652.1276 |