Läs mer
Diosmetin 3-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Produktkod. 30003501
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003501 1 mg
30010776 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4850151MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152503-50-9
Molekylformel C22 H20 O12
Molekylvikt (g/mol) 476.39
Synonym 5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5-(5,7-dihydroxy-4-oxochromen-2-yl)-2-methoxyphenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
LEDER COc1ccc(cc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)C3=CC(=O)c4c(O)cc(O)cc4O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diosmetin 3-O-beta-D-Glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H20O12/c1-31-12-3-2-8(13-7-11(25)16-10(24)5-9(23)6-15(16)32-13)4-14(12)33-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-7,17-20,22-24,26-28H,1H3,(H,29,30)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
Formel vikt 476.0955
Procent renhet >95%