Läs mer
Diosmetin, MedChemExpress
Beskrivning
Diosmetin is a natural flavonoid which inhibits human CYP1A enzyme activity with an IC50 of 40 μM in HepG2 cell.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diosmetin |
| CAS | 520-34-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12O6 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (333.04 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.26 |
| Formel vikt | 300.26 |
| Visa mer |