Läs mer
Diosmin, MedChemExpress
Beskrivning
Diosmin is a flavonoid found in a variety of citrus fruits and also an agonist of the aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diosmin |
| CAS | 520-27-4 |
| Färg | Light Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H32O15 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (164.33 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO[C@H]5[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)O4)O)O)O)=CC(O)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 608.54 |
| Formel vikt | 608.54 |
| Visa mer |