Läs mer
Diosmin, Thermo Scientific™
610.92 SEK - 1591.29 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 520-27-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C28H32O15 |
| Molekylvikt (g/mol) | 608.549 |
| MDL-nummer | MFCD00009772 |
| InChI-nyckel | GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N |
| Synonym | diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene |
| PubChem CID | 5281613 |
| ChEBI | CHEBI:4631 |
| IUPAC-namn | 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| LEDER | CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15484519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62073.06 |
5g |
610.92 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15494519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62073.14 |
25g |
1591.29 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in DMSO (50 mg/ml), water (122 mg/ml at 25°C), and ethanol (<1mg/mL at 25°C).
Notes
Protect from heat. Incompatible with heat and oxidizing agents. Store at 4°C.
Kemiska identifierare
| 520-27-4 | |
| 608.549 | |
| GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N | |
| 5281613 | |
| 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| C28H32O15 | |
| MFCD00009772 | |
| diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene | |
| CHEBI:4631 | |
| CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O |
Specifikationer
| Diosmin | |
| C28H32O15 | |
| 14,3297 | |
| Soluble in DMSO (50mg/ml),water (122mg/ml at 25°C),and ethanol (<1mg/ml at 25°C). | |
| CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O | |
| 608.549 | |
| CHEBI:4631 |
| 520-27-4 | |
| MFCD00009772 | |
| diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene | |
| GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N | |
| 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one | |
| 5281613 | |
| 608.5 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 208-289-7
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold