Läs mer
Dioxabenzofos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325580
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325580 1 ml
1 options
Produktkod. 30325580 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12850000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dioxabenzofos (Salithion)
CAS 3811-49-2
Analyt- eller komponentnamn Dioxabenzofos (Salithion)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H9 O3 P S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Dioxabenzofos, Salithion
InChI formel InChI=1S/C8H9O3PS/c1-9-12(13)10-6-7-4-2-3-5-8(7)11-12/h2-5H,6H2,1H3
LEDER COP1(=S)OCc2ccccc2O1
IUPAC-namn 2-methoxy-2-sulfanylidene-4H-1,3,2λ^{5}-benzodioxaphosphinine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 216.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 216.001 g/mol