Läs mer
Dioxane R1 lösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Produktkod. 12960404 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12960404 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12960404 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 068 100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Ampull
CAS 6988-21-2
Analyt- eller komponentnamn Dioxan solution R1.
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1032003
Molekylformel C11H13NO4
InChI-nyckel SDKQRNRRDYRQKY-UHFFFAOYSA-N
Typ Pesticide and Metabolite Standards
LEDER CNC(=O)OC1=CC=CC=C1C2OCCO2
Element Dioxan
IUPAC-namn [2-(1,3-dioxolan-2-yl)fenyl]N-metylkarbamat
Lösningsmedel eller matris 6988-21-2
Molekylvikt (g/mol) 223.228
PubChem CID 23421
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:82093