Läs mer
Dioxathion, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12989204 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12989204 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12989204 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Dioxathion78-34-21000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dioxathion
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 78-34-2, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C12H26O6P2S4
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel VBKKVDGJXVOLNE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOP(=S)(OCC)SC1C(OCCO1)SP(=S)(OCC)OCC
IUPAC-namn (3-diethoxyphosphinothioylsulfanyl-1,4-dioxan-2-yl)sulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 456.522
PubChem CID 6531
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81364
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only