Läs mer
Dioxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dioxidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4/c13-5-9-10(6-14)12(16)8-4-2-1-3-7(8)11(9)15/h1-4,13-14H,5-6H2 |
| Formel vikt | 222.0641 |
| Procent renhet | >95% |