Läs mer
Dioxindolyl-L-alanine (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-amino-3-(3-hydroxy-2-oxo-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O4/c12-7(9(14)15)5-11(17)6-3-1-2-4-8(6)13-10(11)16/h1-4,7,17H,5,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t7-,11?/m0/s1 |
| Formel vikt | 236.0797 |
| Procent renhet | >95% |