missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dioxybenzone-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dioxybenzone methyl-d3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 D3 H9 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone-d3, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyphenyl)methanone-d3, 2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone-d3, 4-Methoxy-2,2'-dihydroxybenzophenone-d3, Advastab 47-d3, Benzophenone 8-d3, Cyasorb UV 24-d3, Cyasorb UV 24 Light Absorber-d3, DMB-d3, Dioxybenzon-d3, Dioxybenzone-d3, Eversorb 52-d3, Kemisorb 111-d3, NSC 56769-d3, Spectra-Sorb UV 24-d3, UF 2-d3, UV 24-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(C(=O)c2ccccc2O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | (2-hydroxyphenyl)-[2-hydroxy-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.26 |
| Formel vikt | 247.0924 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?