Läs mer
Dioxybenzone, TRC
Produktkod. 30135348
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135348 1 g
30010207 100 mg
30006736 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4863651G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-53-3
Molekylformel C14 H12 O4
Molekylvikt (g/mol) 244.24
Synonym Benzophenone, 2,2'-dihydroxy-4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyphenyl)methanone, 2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone, 4-Methoxy-2,2'-dihydroxybenzophenone, Advastab 47, BP 8, Benzophenone 8, Cyasorb UV 24, Cyasorb UV 24 Light Absorber, DMB, Dioxybenzon, Dioxybenzone, Eversorb 52, Kemisorb 111, NSC 56769, Spectra-Sorb UV 24, UF 2, UV 24, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyphenyl)methanone
IUPAC-namn (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-(2-hydroxyphenyl)methanone
LEDER COc1ccc(C(=O)c2ccccc2O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dioxybenzone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
Formel vikt 244.0736
Procent renhet >95%