missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dioxypyramidon, Mikromol™
Beskrivning
Dioxypyramidon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dioxypyramidon |
| CAS | 519-65-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dioxypyramidon |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H17 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Acetic acid, 2-(dimethylamino)-2-oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide, Acetic acid, (dimethylamino)oxo-, 2-acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazide (9CI), Semioxamazide, 1-acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Acetyl-1,5,5-trimethyl-2-phenylsemioxamazide, Dioxoaminopyrine, Dioxyaminopyrine, Dioxypyramidon, alpha-(Dimethylamidooxalyl)-beta,beta-methylacetylphenylhydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O3/c1-10(17)15(4)16(11-8-6-5-7-9-11)13(19)12(18)14(2)3/h5-9H,1-4H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)C(=O)N(N(C)C(=O)C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-(N-[acetyl(methyl)amino]anilino)-N,N-dimethyl-2-oxoacetamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?