Beskrivning
- Övre ände med återflödesventil, nedre ände med kulventil
- Tillverkad av transparent polypropen
- Alla lager och punktprovtagning möjlig
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dippprovtagare |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Inkluderar | Stupande sifon |
| Kapacitet (engelska) | 16,91 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Storlek | Immersion depth: 100 to 200 cm |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | För enkel borttagning av flytande prover, flerskikts- och punktprovtagning |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |