Läs mer
Buerkle™ Doppprovtagare
Produktkod. 10700773 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
140 ml
280 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10700773 280 ml Varje
10413274 140 ml Varje
10036611 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10700773 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53150100
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
En doppprovtagare för enkel borttagning av vätskeprover, med god sikt från genomskinliga rör.
  • Övre ände med återflödesventil, nedre ände med kulventil
  • Tillverkad av transparent polypropen
  • Alla lager och punktprovtagning möjlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dippprovtagare
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Inkluderar Stupande sifon
Kapacitet (engelska) 9.47 oz
Kapacitet (metrisk) 280 ml
Storlek Nedsänkningsdjup: 100 cm
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Enkel borttagning av vätskeprover, flerskikts- och punktprovtagning
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm