Läs mer
Justrite™ Diptankar
Produktkod. 11953639
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 L
8 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11953639 8 L Varje
11994318 4 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11953639 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 27612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1627.50 SEK
    1548.89 SEK / Paket med 1
    Save 78.61 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 02-09-2026
Specifikationer
Typ Dopptank
Material Stål
Kapacitet (metrisk) 8 L
Höjd (metrisk) 254 mm
För användning med (utrustning) Rengöring av delar
Antal per förpackning 1 vardera