Läs mer
Justrite™ Diptankar
Produktkod. 11994318
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 L
8 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11994318 4 L Varje
11953639 8 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11994318 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 27611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1666.19 SEK
    1506.71 SEK / Paket med 1
    Save 159.48 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Typ Dopptank
Material Stål
Kapacitet (metrisk) 4 L
Höjd (metrisk) 140 mm
För användning med (utrustning) Rengöring av delar
Antal per förpackning 1 vardera