Läs mer
Justrite™ Diptankar
Produktkod. p-8009611
Kapacitet (metrisk):
4 L
8 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11953639
Brand: Justrite™ 27612
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Dopptank
Material Stål
Kapacitet (metrisk) 8 L
Höjd (metrisk) 254 mm
För användning med (utrustning) Rengöring av delar
Antal per förpackning 1 vardera