Läs mer
Dipentaerythritol, 80+%, technical
Produktkod. 10070810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10070810 25 g Plastflaska 25g
10021050 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10070810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117120250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126-58-9 | C10H22O7 | 254.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-58-9
Molekylformel C10H22O7
Molekylvikt (g/mol) 254.28
MDL-nummer MFCD00004691
InChI-nyckel TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipentaerythritol, dipentek, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis pentaerythritol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis methylene bis 2-hydroxymethyl, 2,2,2',2'-tetrakis hydroxymethyl-3,3'-oxydipropan-1-ol, 1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-methylene, 2-3-hydroxy-2,2-bis hydroxymethyl propoxy methyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol
PubChem CID 31352
IUPAC-namn 2-[[3-hydroxi-2,2-bis(hydroximetyl)propoxi]metyl]-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipentaerythritol
Namnnotering 90%
Smältpunkt 215°C to 225°C
Färg Vitt
Kokpunkt 356°C
Flampunkt >150°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 85% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (HOCH2)3CCH2OCH2C(CH2OH)3
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: 0.99g/100 mL water (50°C),2.1g/L methanol (25°C),0.6g/L ethanol (25°C)
Formel vikt 254.28
Procent renhet 85+%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.